Learn More
Dihydrouracil, MedChemExpress
Código de producto. 16439366
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439366 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439366 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW012926
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Dihydrouracil (5,6-Dihydrouracil), a metabolite of Uracil, can be used as a marker for identification of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD)-deficient.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrouracil
CAS 504-07-4
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H6N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,6-Dihydrouracil
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (125.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCNC(N1)=O
Peso molecular (g/mol) 114.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.1
Porcentaje de pureza 98.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism