Learn More
Dihidrotetraquis(trifenilfosfina)rutenio, TRC
Código de producto. 30348961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348961 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30348961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD195290100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium
CAS 19529-00-1
Fórmula molecular C72 H62 P4 Ru
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II), Dihydridrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium, Dihydrotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Fórmula InChI InChI=1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
SMILES c1ccc(cc1)[P](c2ccccc2)(c3ccccc3)[RuH2]([P](c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)([P](c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)[P](c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
Nombre IUPAC dihidrido-tetrakis(trifenil-λ ^{4}-fosfanil)rutenio
Peso molecular (g/mol) 1152.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 1152.2845