Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, Thermo Scientific™
Código de producto. 15875278 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15875278 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15845128 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15875278 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J14765.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5490-27-7
Fórmula molecular C42H88N14O36S3
Peso molecular (g/mol) 1461.408
Número MDL MFCD00070252
Clave InChI CZWJCQXZZJHHRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrostreptomycin sulfate, bis dihydrostreptomycin ; tris sulfuric acid
PubChem CID 44134677
Nombre IUPAC 2-[3-(diaminomethylideneamino)-4-[3-[4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;sulfuric acid
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(CO)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrostreptomycin sulfate
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 kg
Beilstein 3894221
Formula Weight (peso de la fórmula) 1461.42
Forma física Powder