Learn More
Dihydrostreptomycin sulfate, MedChemExpress
Código de producto. 16492319
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492319 1 g 1 g
1 options
Product Code. 16492319 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB1241
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Dihydrostreptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, used to treat bacterial diseases in cattle, pigs and sheep.
Specifications
Nombre del producto químico o material Dihydrostreptomycin sulfate
CAS 5490-27-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H41N7O12.3/2H2SO4
Cantidad 1 g
Sinónimo Dihydrostreptomycin sesquisulfate
Información de solubilidad H2O : ≥ 200 mg/mL (273.71 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@](O)(CO)[C@H]2O[C@@]3([H])[C@@H](NC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)([H])[C@@H](NC(N)=N)[C@H](O)[C@H]1NC(N)=N.[1.5H2SO4]
Peso molecular (g/mol) 730.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 730.71
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation