Learn More
Dihidroestreptomicina 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314368 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314368 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12635200WA1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrostreptomycin
CAS 128-46-1
Nombres de analitos o componentes Dihydrostreptomycin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H41 N7 O12
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N1,N3-bis(aminoiminomethyl)-, D-Streptamine, O-2-deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N,N'-bis(aminoiminomethyl)- (9CI), Streptomycin, deoxydihydrohydroxy- (6CI,7CI), Streptomycin, dihydro- (8CI), O-2-Deoxy-2-(methylamino)-α-L-glucopyranosyl-(1→2)-O-5-deoxy-3-C-(hydroxymethyl)-α-L-lyxofuranosyl-(1→4)-N1,N3-bis(aminoiminomethyl)-D-streptamine, 2,4-Diguanidino-3,5,6-trihydroxycyclohexyl-5-deoxy-2-O-(2-deoxy-2-methylamino-α-L-glucopyranosyl)-3-hydroxymethyl-β-L-lyxo-pentanofuranoside, Abiocine, DHSM, DST, Dihydrostreptomycin, Vibriomycin
Fórmula InChI InChI=1S/C21H41N7O12/c1-5-21(36,4-30)16(40-17-9(26-2)13(34)10(31)6(3-29)38-17)18(37-5)39-15-8(28-20(24)25)11(32)7(27-19(22)23)12(33)14(15)35/h5-18,26,29-36H,3-4H2,1-2H3,(H4,22,23,27)(H4,24,25,28)/t5-,6-,7+,8-,9-,10-,11+,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18-,21+/m0/s1
SMILES CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC(=N)N)[C@@H](O)[C@@H]3NC(=N)N)O[C@@H](C)[C@]2(O)CO
Nombre IUPAC 1-[(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-3-carbamimidamido-4-[(2R,3R,4R,5S)-3-[(2S,3S,4S,5R,6S)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-(metilamino)oxan-2-il]oxi-4-hidroxi-4-(hidroximetil)-5-metiloxolan-2-il]oxi-2,5,6-trihidroxiciclohexil]guanidina
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 583.59
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 583.281 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.