Learn More
MedChemExpress Dihydrosanguinarine
Código de producto. 16461588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461588 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461588 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0902
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Dihydrosanguinarine is a natural compound isolated from the leaves of Macleaya microcarpa; has antifungal and anticancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 333.34 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
CAS 3606-45-9
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.04%
Solubilidad DMSO : 5.2 mg/mL (15.60 mM∣Need ultrasonic and warming)
Sinónimo 13,14-Dihydrosanguinarine
Objetivo Fungal