Learn More
Dihidrosafrol, TRC
Código de producto. 30009098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009098 10 mg 10 miligramos
30006838 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44992010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-58-6
Fórmula molecular C10 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo 1,3-Benzodioxole, 5-propyl-, Benzene, 1,2-(methylenedioxy)-4-propyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Propyl-1,3-benzodioxole, Safrole, dihydro- (6CI), 1,2-(Methylenedioxy)-4-propylbenzene, 2',3'-Dihydrosafrole, 5-Propylbenz[1,3]dioxole, Dihydrosafrol, Dihydrosafrole, NSC 27867, NSC 33707
Nombre IUPAC 5-propil-1,3-benzodioxol
SMILES CCCc1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrosafrole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837
Porcentaje de pureza >95%