Learn More
Dihidrorresveratrol, TRC
Código de producto. 30135507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135507 10 mg 10 miligramos
30137702 50 mg 50 miligramos
30003791 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD67896010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58436-28-5
Fórmula molecular C14H14O3
Peso molecular (g/mol) 230.26
Sinónimo 5-[2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl]-1,3-benzenediol, 3,4',5-Trihydroxybibenzyl, 3,5,4'-Trihydroxybibenzyl, 5-(p-Hydroxyphenethyl)-resorcinol;
Nombre IUPAC 5-[2-(4-hidroxifenil)etil]benceno-1,3-diol
SMILES OC1=CC(CCC2=CC=C(O)C=C2)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroresveratrol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-9,15-17H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0943