Learn More
(-)-Dihidroquinina, TRC
Código de producto. 30386591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386591 10 g
30381635 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386591 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44991510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 522-66-7
Fórmula molecular C20 H26 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 326.43
Sinónimo Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, (8α,9R)-, Hydroquinine (6CI,7CI,8CI), (-)-10,11-Dihydroquinine, (-)-Dihydroquinine, (-)-Hydroquinine, (8α,9R)-10,11-Dihydro-6'-methoxycinchonan-9-ol, 10,11-Dihydroquinine, Dihydroquinine, NSC 41799
Nombre IUPAC (R)-[(2S,4S,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol
SMILES CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@H]2[C@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Dihydroquinine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1994