Learn More
Dihidrofilo, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dihydrophytol |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H42O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h17-21H,6-16H2,1-5H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.3236 |