Learn More
Dihidrofilo, TRC
Código de producto. 30377360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377360 50 mg
30371840 500 mg
30380697 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30377360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45045850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-72-7
Fórmula molecular C20H42O
Peso molecular (g/mol) 298.55
Sinónimo 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecanol, 3,7,11,15-Tetramethylhexadecanol, Octahydrogeranylgeraniol, Phytanic Alcohol
Nombre IUPAC 3,7,11,15-tetrametilhexadecano-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrophytol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H42O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h17-21H,6-16H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.3236