Learn More
Éster metílico del ácido dihidroorotato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroorotate Acid Methyl Ester |
| CAS | 23903-57-3 |
| Fórmula molecular | C6 H8 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Hydroorotic Acid Methyl Ester, Methyl Dihydroorotate, Hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2O4/c1-12-5(10)3-2-4(9)8-6(11)7-3/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,11) |
| SMILES | COC(=O)C1CC(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-dioxo-1,3-diazinano-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0484 |