Learn More
Dihidromircenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydromyrcenol |
| CAS | 18479-58-8 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-7-octen-2-ol, 1,1,5-Trimethyl-6-heptenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5,9,11H,1,6-8H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(CCCC(C)(C)O)C=C |
| Nombre IUPAC | 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.151 |