Learn More
Dihidromircenol, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436672 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11436672 100 g
1 options
Código de producto. 11436672 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215090680
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydromyrcenol
CAS 18479-58-8
Color Incolora
Fórmula molecular C10H20O
Número MDL MFCD00004474
Cantidad 100 g
Sinónimo dihydromyrcenol, 2,6-dimethyl-7-octen-2-ol, 7-octen-2-ol, 2,6-dimethyl, 1,1,5-trimethyl-6-heptenol, 1-2,6-dimethyloct-7-en-2-ol, dsstox_cid_9317, myrcenol, 6,10-dihydro, dsstox_rid_78761
Clave InChI XSNQECSCDATQEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)C=C
Nombre IUPAC 2,6-dimetiloct-7-en-2-ol
Peso molecular (g/mol) 156.269
PubChem CID 29096
ChEBI CHEBI:87528
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Forma física Liquid