Learn More
Dihydromethysticin, MedChemExpress
Código de producto. 16459198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16459198 10 mg 10 miligramos
16451608 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16459198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0921
MedChemExpress Dihydromethysticin is one of the six major kavalactones found in the kava plant; has marked activity on the induction of CYP3A23.
Dihydromethysticin is one of the six major kavalactones found in the kava plant
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydromethysticin
CAS 19902-91-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+)-Dihydromethysticin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (361.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC)C[C@H](CCC2=CC=C(OCO3)C3=C2)O1
Peso molecular (g/mol) 276.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation