Learn More
Ácido dihidrolisérgico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrolysergic Acid |
| CAS | 5878-43-3 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (8β)-6-Methylergoline-8-carboxylic acid, Ergoline-8β-carboxylic acid, 6-methyl- (8CI), Lysergic acid, dihydro- (6CI,7CI), 6-Methyl-8β-carboxyergoline, 6-Methyl-8β-ergolinecarboxylic acid, 9,10-Dihydro-D-lysergic acid, 9,10-Dihydrolysergic acid I, 9,10α-Dihydrolysergic acid, D-Dihydrolysergic acid I, Dihydrolysergic acid, Lysergic acid, 9,10-dihydro-, I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O2/c1-18-8-10(16(19)20)5-12-11-3-2-4-13-15(11)9(7-17-13)6-14(12)18/h2-4,7,10,12,14,17H,5-6,8H2,1H3,(H,19,20)/t10-,12-,14-/m1/s1 |
| SMILES | CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6aR,9R,10aR)-7-metil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1368 |