Learn More
Éster metílico del ácido dihidrolisérgico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrolysergic Acid Methyl Ester |
| CAS | 35470-53-2 |
| Fórmula molecular | C17H20N2O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methyl 6-Methylergoline-8beta-carboxylate, Methyl 9,10-Dihydro-D-lysergate, Methyl 9,10-Dihydrolysergate, Methyl D-6-Methylergoline-8beta-carboxylate, Methyl Dihydrolysergate, 9,10-Dihydrolysergic Acid Methyl EsterD-Dihydrolysergic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-19-9-11(17(20)21-2)6-13-12-4-3-5-14-16(12)10(8-18-14)7-15(13)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7,9H2,1-2H3/t11-,13-,15-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(C)C1 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R,10aR)-7-metil-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1525 |