Learn More
Dihidrolanosterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrolanosterol |
| CAS | 79-62-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C30 H52 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3β)-Lanost-8-en-3-ol, 5α-Lanost-8-en-3β-ol, Lanost-8-en-3β-ol, 24,25-Dihydrolanosterol, 3β-Hydroxylanost-8-ene, 4,4,14α-Trimethyl-5α-cholest-8-en-3β-ol, 5α-Lanost-8(9)-en-3β-ol, Dihydrolanosterin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H52O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h20-22,25-26,31H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2(C)C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3 |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-pentametil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,5,6,7,11,12,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 428.73 |
| Mostrar más |