Learn More
Dihydrokavain, MedChemExpress
Código de producto. 16449198
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449198 10 mg 10 miligramos
16441608 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449198 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0920
MedChemExpress Dihydrokavain is one of the six major kavalactones found in the kava plant; appears to contribute significantly to the anxiolytic effects of kava, based on a study in chicks.
Dihydrokavain is one of the six major kavalactones found in the kava plant
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrokavain
CAS 587-63-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 7,8-Dihydrokawain 7,8-Dihydrokavain Marindinin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (430.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(OC)C[C@H](CCC2=CC=CC=C2)O1
Peso molecular (g/mol) 232.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation