Learn More
Tocris Bioscience™ Dihydrokainic acid
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18054342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18054342 1 mg 1 miligramo
18065112 10 mg 10 miligramos
30001054 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18054342 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0111/1
EAAT2 (GLT-1)-selective non-transportable inhibitor of L-glutamate and L-aspartate uptake
Dihydrokainic acid is an EAAT2(GLT1)-selective non-transportable inhibitor of L-glutamate and L-aspartate uptake (Ki = 23 μM). 130-fold selective over EAAT1 and EAAT3 (Ki > 3 mM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52497-36-6
Fórmula molecular C10H17NO4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrokainic acid
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Pureza >98%
Peso molecular 215.25