Learn More
Dihidrojasmona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439556 25 g 25 g
11449556 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19298.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1128-08-1 | C11H18O | 166.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1128-08-1
Fórmula molecular C11H18O
Peso molecular (g/mol) 166.26
Número MDL MFCD00036480
Clave InChI YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrojasmone, 3-methyl-2-pentylcyclopent-2-enone, jasmone, dihydro, 2-cyclopenten-1-one, 3-methyl-2-pentyl, 2-pentyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, dihydrojasmone natural, 3-methyl-2-n-pentanyl-2-cyclopenten-1-one, 2-amyl-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, unii-y953r7pp90, fema no. 3763
PubChem CID 62378
Nombre IUPAC 3-Metil-2-pentilciclopent-2-en-1-ona
SMILES CCCCCC1=C(C)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrojasmone
Densidad 0.91
Punto de ebullición 120°C to 121°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 121°C (250°F)
Índice de refracción 1.479
Cantidad 25 g
Beilstein 1906471
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.26
Porcentaje de pureza 97%