Learn More
Éster metílico del ácido dihidroisolisérgico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroisolysergic Acid Methyl Ester |
| CAS | 5143-94-2 |
| Fórmula molecular | C17H20N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9,10-Dihydroisolysergic Acid I Methyl Ester, 6-Methylergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-19-9-11(17(20)21-2)6-13-12-4-3-5-14-16(12)10(8-18-14)7-15(13)19/h3-5,8,11,13,15,18H,6-7,9H2,1-2H3/t11-,13+,15+/m0/s1 |
| SMILES | [H][C@]1([C@]2([H])C[C@H](C(OC)=O)CN1C)CC3=CNC4=C3C2=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | (6aR,9S,10aR)-7-metil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.15 |