Learn More
Hexafluorocirconato de dihidrógeno, solución acuosa al 20 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318268 5 kg 5 Kg
11308268 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039461.A7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12021-95-3
Fórmula molecular F6H2Zr
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00082965
Clave InChI PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexafluorozirconate
Color Verde
Densidad 1.52 g/mL
Cantidad 5 kg
Número UN UN3264
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w aq. soln.
Forma física Líquida