Learn More
Hexafluorocirconato de dihidrógeno, solución acuosa al 20 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308268 1 kg 1 Kg
11318268 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039461.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12021-95-3
Fórmula molecular F6H2Zr
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00082965
Clave InChI PZFQYBOZXGWNAM-UHFFFAOYSA-H
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexafluorozirconate
Color Verde
Densidad 1.52 g/mL
Cantidad 1 kg
Número UN UN3264
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 20%
Forma física Líquida