Learn More
Dihidrógeno de hexafluorotitanato, solución acuosa al 60 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304707 1 kg 1 Kg
11394697 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039736.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17439-11-1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17439-11-1
Número MDL MFCD00049647
Sinónimo Fluorotitanic acid; Hydrogen hexafluorotitanate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexafluorotitanate
Densidad 1.69 g/mL
Olor Pungent
Cantidad 1 kg
Número UN UN2922
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 60%
Forma física Líquido