Learn More
Solución de dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), porc. 20 % (porc. cont.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
10 g
11420251 1 Ea. 10 g
1 options
Código de producto. 11420251 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040177.NC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16941-12-1 | H{2}Cl{6}Pt
El dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV) se utiliza como catalizador en la determinación del potasio y en la purificación del platino. También se usa en las reacciones de catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y en microscopía. En presencia de cloruro de cobre(II), se utiliza para catalizar la fotooxigenación de alcoholes a aldehídos o cetonas. Desempeña un papel importante en la hidrosililación intramolecular de un alqueno y reacciones de hidrosililación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 16941-12-1
Forma física Líquido
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular H{2}Cl{6}Pt