Learn More
Solución de dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), porc. 20 % (porc. cont.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430251 0.5 g 0.50 g
11410251 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430251 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040177.NJ
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 16941-12-1
El dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV) se utiliza como catalizador en la determinación del potasio y en la purificación del platino. También se usa en las reacciones de catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y en microscopía. En presencia de cloruro de cobre(II), se utiliza para catalizar la fotooxigenación de alcoholes a aldehídos o cetonas. Desempeña un papel importante en la hidrosililación intramolecular de un alqueno y reacciones de hidrosililación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16941-12-1
Número MDL MFCD00011330
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) solution
Color Rojo a marrón
Forma física Líquido
Cantidad 0.5 g
Fórmula lineal H2PtCl6
Número UN UN3264
Índice Merck 14,7526
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 20 % (cont. Pt)