Learn More
Dihidrógeno hexacloroplatinato (IV) hidrato, Premion, 99,999 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390278 5 g 5 g
11300288 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043696.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26023-84-7 | Cl6H2Pt | 409.80 g/mol
Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate is used in the production of platinum metal and its compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26023-84-7
Fórmula molecular Cl6H2Pt
Peso molecular (g/mol) 409.80
Número MDL MFCD00149909
Clave InChI ZKOQTCCVSRSECD-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo Hexachloroplatinic acid hydrate
Nombre IUPAC dihydrogen hexachloroplatinumtetrakis(ylium)
SMILES [H+].[H+].Cl[Pt+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
Punto de fusión 60°C (decomposition)
Color Rojo a marrón
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (metals basis)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,acetone,ethyl acetate and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.82 (Anhydrous)
Forma física Crystals