Learn More
Dihidrógeno-hexacloroplatinato(IV), hidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11341698 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11341698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011051.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 26023-84-7 | H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble, microscopía. El hexacloroplatinato(IV) de dihidrógeno, hexahidrato se utiliza para la determinación del potasio. También se utiliza para la purificación del platino mediante un tratamiento con cloruro de amonio y calentamiento del hexacloroplatinato de amonio con platino elemental de producciones de hidrógeno. También se aplica en catálisis, galvanoplastia, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble y microscopía. Es un precursor para la preparación de otros catalizadores de platino. Además, también se utiliza como reactivo analítico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Catálisis, electroplación, fotografía, espejos de platino, impresión para grabado de cinc, producción de color fino en vidrio y porcelana, tinta indeleble, microscopía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 60°C (decomposition)
CAS 26023-84-7
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H{2}PtCl{6}.xH{2}O
Sinónimo CPA;Chloroplatinic acid
Porcentaje de pureza 99.9%