Learn More
Hexacloroplatinato de dihidrógeno hexahidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrogen Hexachloroplatinate(IV) hexahydrate |
| CAS | 18497-13-7 |
| Fórmula molecular | Cl6 Pt H2 . 6 H2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Chloroplatinic Acid Hexahydrate, Dihydrogen Hexachloroplatanate(2-) Hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate(2-) hexahydrate, Hexachloroplatinic acid hexahydrate, NSC 4958 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.Cl[Pt-2](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | hexacloroplatino(2-);hidrógeno;hexahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 517.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.8569 |