Learn More
Dihidrógeno Hexacloroosmato(IV) hidrato, Premion™, 99,95 % (base metálica), Os 37 % mínimo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356568 0.5 g 0.50 g
11346568 1 g 1 g
11336568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012178.02
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27057-71-2 | H2Cl6Os | 404.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27057-71-2
Fórmula molecular H2Cl6Os
Peso molecular (g/mol) 404.93
Número MDL MFCD00011329
Clave InChI GCRLVKBHFZOVLQ-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo Hydrogen hexachloroosmate(IV); Chloroosmic acid
Nombre IUPAC hexachloroosmium
SMILES Cl[Os](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexachloroosmate(IV) hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color Negro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal H2OsCl6·xH2O
Cantidad 0.5 g
Número UN UN3260
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.93 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 37 % mín.
Forma física cristalino/a/s