Learn More
Hidrato de hexabromoosmato(IV) de dihidrógeno, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
11359108 1 g 1 g
11369108 0.25 g 0.25 g
11349108 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11359108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042527.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD01863474
Sinónimo Bromoosmic Acid; Hydrogen hexabromoosmate(IV)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrogen hexabromoosmate (IV) hydrate
Punto de fusión (decomposition)
Color De gris a negro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.02 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s