Learn More
dihidrofurano-3(2h)-ona, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10430954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10430954 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10490764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10430954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08444DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 22929-52-8
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD07778393
Clave InChI JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
Nombre IUPAC oxolano-3-ona
SMILES C1COCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrofuran-3(2H)-one
% mín. CAS 95.0
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 95%