Learn More
Dihidroformononettina, TRC
Código de producto. 30137616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137616 10 mg 10 miligramos
30133159 50 mg 50 miligramos
30005772 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45333810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4626-22-6
Fórmula molecular C16 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 270.281
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-metoxifenil)cromán-4-una
SMILES COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroformononetin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0892