Learn More
Dihidroformononettina, TRC
Código de producto. 30133159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133159 50 mg 50 miligramos
30137616 10 mg 10 miligramos
30005772 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133159 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45333850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4626-22-6
Fórmula molecular C16 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 270.281
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3-(4-metoxifenil)cromán-4-una
SMILES COc1ccc(cc1)C2COc3cc(O)ccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroformononetin
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-8,14,17H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0892