Learn More
MedChemExpress Dihydroethidium
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (158.52 mM) ∣ H2O : 0.67 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | HBV |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 315.41 g/mol |
| CAS | 104821-25-2 |
| Sinónimo | Hydroethidine ∣ PD-MY 003 |