Learn More
Dihydroergotoxine mesylate, MedChemExpress
Descripción
Dihydroergotoxine mesylate is a complex of closely related alkaloid salts
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroergotoxine mesylate |
| CAS | 8067-24-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C123H156N20O23S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ergoloid mesylates |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (43.20 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (0.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1C[C@H](C(N[C@@]2(C)C(N([C@@H](CC(C)C)C(N3[C@@]4([H])CCC3)=O)[C@@]4(O)O2)=O)=O)CC([C@@]1([H])C5)C6=CC=CC7=C6C5=CN7.CN8C[C@H](C(N[C@@]9(C)C(N([C@@H](C(C)C)C(N%10[C@@]%11([H])CCC%10)=O)[C@@]%11(O)O9)=O)=O)CC([C@@]8([H])C%12)C%13=CC=CC%14=C%13C%12=CN%14.CN%15C[C@H](C(N[C@@]%16(C)C(N([C@@H]([C@H](CC)C)C(N%17[C@@]%18([H])CCC%17)=O)[C@@]%18(O)O%16)=O)=O)CC([C@@]%15([H])C%19)C%20=CC=CC%21=C%20C%19=CN%21.CN%22C[C@H](C(N[C@@]%23(C)C(N([C@@H](CC%24=CC=CC=C%24)C(N%25[C@@]%26([H])CCC%25)=O)[C@@]%26(O)O%23)=O)=O)CC([C@@]%22([H])C%27)C%28=CC=CC%29=C%28C%27=CN%29.CS(O)(=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 2314.74 |
| Mostrar más |