Learn More
Dihidroergotamina (+)-Sal de tartrato (2:1), TRC
Código de producto. 17970815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17970815 500 mg 500 miligramos
17984205 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17970815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD450653500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5989-77-5
Fórmula molecular 2 C33 H37 N5 O5 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 1317.44
Sinónimo Dihydroergotamine tartrate, Bis[(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide] (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
Nombre IUPAC Bis[(6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-benzil-10b-hidroxi-2-metil-3,6-dioxooctahidro-8H-oxazolo[3,2-a]pirrolo[2,1-c]pirazina-2-il]-7-metil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolina-9-carboxamida] (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanedioato
SMILES CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N[C@]5(C)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C5=O.CN9C[C@@H](C[C@H]%10[C@H]9Cc%11c[nH]c%12cccc%10c%11%12)C(=O)N[C@]%13(C)O[C@@]%14(O)[C@@H]%15CCCN%15C(=O)[C@H](Cc%16ccccc%16)N%14C%13=O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroergotamine tartrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C33H37N5O5.C4H6O6/c2*1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;1-,2-/m111/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1316.5754