Learn More
Dihidroergotamina Mesiliato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroergotamine mesilate |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23-,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 679.2676 |