Learn More
Dihydroergotamine mesylate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18043882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
18043882 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18043882 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0475/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Partial α agonist. Non-selective
Dihydroergotamine mesylate is a partial α-adrenergic agonist. Partial D2 dopaminergic receptor agonist. Competitive 5-HT antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Fórmula molecular C34H41N5O8S
Número MDL MFCD00058615
Cantidad 100 mg
Sinónimo dihydroergotamine mesylate, dihydroergotamine methanesulfonate salt, dihydroergotoxine, prestwick_746, dihydroergotamine methanesulfonate salt, powder, dihydroergotamine mesilate, european pharmacopoeia ep reference standard, dihydroergotamine for peak identification, european pharmacopoeia ep reference standard, dihydroergotamine mesylate, united states pharmacopeia usp reference standard, 4r,7r-n-1s,2s,4r,7s-7-benzyl-2-hydroxy-4-methyl-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatricyclo 7.3.0.0^ 2,6 dodecan-4-yl-6-methyl-6,11-diazatetracyclo 7.6.1.0^ 2,7 .0^ 12,16 hexadeca-1 15 ,9,12 16 ,13-tetraene-4-carboxamide; methanesulfonic acid, 6ar,9r-n-2r,5s,10as,10bs-5-benzyl-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxooctahydro-8h-oxazolo 3,2-a pyrrolo 2,1-c pyrazin-2-yl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo 4,3-fg quinoline-9-carboxamide methanesulfonate
Clave InChI ADYPXRFPBQGGAH-UMYZUSPBSA-N
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1C[C@@H](C[C@H]2[C@H]1CC1=CNC3=CC=CC2=C13)C(=O)N[C@]1(C)O[C@@]2(O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CC3=CC=CC=C3)N2C1=O
Nombre IUPAC (2R,4R,7R)-N-[(1S,2S,4R,7S)-7-bencil-2-hidroxi-4-metil-5,8-dioxo-3-oxa-6,9-diazatriciclo[7.3.0.0²,⁶]dodecan-4-il]-6-metil-6,11-diazatetraciclo[7.6.1.0²,⁷.0¹²,¹⁶]hexadeca-1(16),9,12,14-tetraeno-4-carboxamida; ácido metanosulfónico
Peso molecular (g/mol) 679.79
PubChem CID 6420006
Formula Weight (peso de la fórmula) 679.79
Porcentaje de pureza >98%