Learn More
Dihydroergotamine mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16498568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498568 10 mg 10 miligramos
16414447 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0670A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Dihydroergotamine mesylate is an ergot alkaloid used to treat migraines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroergotamine mesylate
CAS 6190-39-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H41N5O8S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]([C@@](CCC1)([H])N1C2=O)(O[C@](NC([C@@H](CN(C)[C@]3([H])C4)C[C@]3([H])C5=C6C4=CNC6=CC=C5)=O)(C)C7=O)N7[C@H]2CC8=CC=CC=C8.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 679.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 679.78
Porcentaje de pureza 98.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation