Learn More
N-óxido de dihidroergocristina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydroergocristine N-Oxide |
| CAS | 84094-91-7 |
| Fórmula molecular | C35H41N5O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (6aR,9R,10aR)-9-(((2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-isopropyl-3,6-dioxooctahydro-2H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl)carbamoyl)-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline 7-Oxide, 9,10-Dihydroergocristine 6-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H41N5O6/c1-20(2)34(33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)38-14-8-13-29(38)35(40,44)46-34)36-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(19-39(26)45)17-27(25)37(3)18-23/h4-7,9-12,19-20,23,25,27-29,39,44H,8,13-18H2,1-3H3,(H,36,41)/t23-,25?,27-,28+,29+,34-,35+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)[N+](C)([O-])C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O |
| Nombre IUPAC | (6aR,9R)-N-[(1S,2S,4R,7S)-7-bencil-2-hidroxi-5,8-dioxo-4-propan-2-il-3-oxa-6,9-diazatriciclo[7.3.0.02,6]dodecan-4-il]-7-metil-4-óxido-6,6a,8,9,10,10a-hexahidro-4H-indolo[4,3-fg]quinolin-4-io-9-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 627.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 627.3057 |