Learn More
Mesilato de dihidroergocristina, Mikromol™
Código de producto. 18003990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18003990 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18003990 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1812.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesilato de dihidroergocristina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydroergocristine Mesilate
CAS 24730-10-7
Nombres de analitos o componentes Dihydroergocristine Mesilate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C35 H41 N5 O5 . C H4 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dihydroergocristine Mesilate, (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-Benzyl-10b-hydroxy-2-(1-methylethyl)-3,6-dioxo-octahydro-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-7-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide methanesulfonate, Ergocristine, 9,10-dihydro-, monomethanesulfonate (salt) (8CI), Ergocristine, dihydro-, methanesulfonate (6CI,7CI), 9,10-Dihydroergocristine methanesulfonate, Dihydroergocristine mesylate, Dihydroergocristine methanesulfonate, Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'alpha,10alpha)-, methanesulfonate (1:1), Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-(1-methylethyl)-5'-(phenylmethyl)-, (5'alpha,10alpha)-, monomethanesulfonate (salt) (9CI), Dihydroergotamine Mesilate Impurity E as Mesilate, Dihydroergotamine Impurity E as Mesilate
Fórmula InChI InChI=1S/C35H41N5O5.CH4O3S/c1-20(2)34(37-31(41)23-16-25-24-11-7-12-26-30(24)22(18-36-26)17-27(25)38(3)19-23)33(43)40-28(15-21-9-5-4-6-10-21)32(42)39-14-8-13-29(39)35(40,44)45-34;1-5(2,3)4/h4-7,9-12,18,20,23,25,27-29,36,44H,8,13-17,19H2,1-3H3,(H,37,41);1H3,(H,2,3,4)/t23-,25-,27-,28+,29+,34-,35+;/m1./s1
SMILES CC(C)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C[C@H]3[C@@H](Cc4c[nH]c5cccc3c45)N(C)C2)O[C@@]6(O)[C@@H]7CCCN7C(=O)[C@H](Cc8ccccc8)N6C1=O.CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Metanosulfonato de (6aR,9R,10aR)-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-5-bencil-10b-hidroxi-2-(1-metiletil)-3,6-dioxo-octahidro-8H-oxazolo[3,2-a]pirrolo[2,1-c]pirazin-2-il]-7-metil-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahidroindolo[4,3-fg]quinolin-9-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 707.84
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 707,2989 g/mol