Learn More
Dihydrodaidzein, MedChemExpress
Código de producto. 16471638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471638 5 mg 5 miligramos
16439228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1461
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Dihydrodaidzein is one of the most prominent dietary phytoestrogens.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrodaidzein
CAS 17238-05-0
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (±)-Dihydrodaidzein
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (390.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)COC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 256.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.25
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism