Learn More
Dihidrocuscohigrina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dihydrocuscohygrine-d6 |
| CAS | 1346602-92-3 |
| Fórmula molecular | C13H20D6N2O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | meso-Dihydrocuscohygrine-d6, 1-Methyl-alpha-[(1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-pyrrolidineethanol-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26N2O/c1-14-7-3-5-11(14)9-13(16)10-12-6-4-8-15(12)2/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,13?/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCC[C@H]1CC(O)C[C@H]2CCCN2C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-[(2R)-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-il]-3-[(2S)-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-il]propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 232.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.2422 |