Learn More
Dihydrocoumarin, MedChemExpress
Código de producto. 16499166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1926
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Dihydrocoumarin is a compound found in Melilotus officinalis. Dihydrocoumarin is a yeast Sir2p inhibitor. Dihydrocoumarin also inhibits human SIRT1 and SIRT2 with IC50s of 208 μM and 295 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrocoumarin
CAS 119-84-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hydrocoumarin Chroman-2-one
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (674.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2O1
Peso molecular (g/mol) 148.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death