Learn More
Dihidrocumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424747 2500 g 2500 g
11404747 100 g 100 g
11414747 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21229.0E
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 119-84-6 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119-84-6
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD00006881
Clave InChI VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydrocoumarin, 3,4-dihydrocoumarin, hydrocoumarin, chroman-2-one, benzodihydropyrone, melilotin, melilotol, 2-chromanone, 1,2-benzodihydropyrone, melilotic lactone
PubChem CID 660
ChEBI CHEBI:16151
Nombre IUPAC 3,4-Dihidrocromen-2-ona
SMILES C1CC(=O)OC2=CC=CC=C21
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dihydrocoumarin
Punto de fusión 24°C to 25°C
Densidad 1.169
Punto de ebullición 272°C
Temperatura de inflamación 130°C (266°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 2500 g
Beilstein 4584
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 99%