Learn More
Dihidrocefalomannina, TRC
Código de producto. 30371080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371080 5 mg
30369381 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30371080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4487705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159001-25-9
Fórmula molecular C45 H55 N O14
Peso molecular (g/mol) 833.92
Sinónimo 2'',3''-Dihydrocephalomannine, N-Debenzoyl-N-α-methylbutyrylpaclitaxel
SMILES CCC(C)C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]1C[C@@]2(O)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@@H]4[C@@]5(CO[C@@H]5C[C@H](O)[C@@]4(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C1C)C2(C)C)OC(=O)C)c6ccccc6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dihydrocephalomannine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H55NO14/c1-9-23(2)39(52)46-33(27-16-12-10-13-17-27)34(50)41(54)58-29-21-45(55)38(59-40(53)28-18-14-11-15-19-28)36-43(8,30(49)20-31-44(36,22-56-31)60-26(5)48)37(51)35(57-25(4)47)32(24(29)3)42(45,6)7/h10-19,23,29-31,33-36,38,49-50,55H,9,20-22H2,1-8H3,(H,46,52)/t23?,29-,30-,31+,33-,34+,35+,36-,38-,43+,44-,45+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 833.3623