Learn More
(+)-Dihidrocarvona (mezcla de isómeros (2S)/(2R)), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Dihydrocarvone |
| CAS | 5524-05-0 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 2.5 mL |
| Sinónimo | (+)-trans-Dihydrocarvone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@H](CC1=O)C(=C)C |
| Nombre IUPAC | (2R,5R)-5-isopropenil-2-metil-ciclohexanona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |