Learn More
(+)-Dihidrocarvona, 98 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10388290 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10042660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 203650250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5524-05-0 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5524-05-0
Fórmula molecular C10H16O
Peso molecular (g/mol) 152.24
Número MDL MFCD00001636
Clave InChI AZOCECCLWFDTAP-RKDXNWHRSA-N
Sinónimo +-dihydrocarvone, d-dihydrocarvone, 1r,4r-dihydrocarvone, e-dihydrocarvone, unii-vta43h364z, 2r-trans-2-methyl-5-1-methylvinyl cyclohexan-1-one, 2r,5r-2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone, 2r,5r-5-isopropenyl-2-methylcyclohexanone, 2r,5r-2-methyl-5-prop-1-en-2-yl cyclohexanone, cyclohexanone, 2-methyl-5-1-methylethenyl-, 2r,5r
PubChem CID 22227
ChEBI CHEBI:154
Nombre IUPAC (2R,5R)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCC(CC1=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Dihydrocarvone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9255g/mL
Punto de ebullición 87.0°C to 88.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 81°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4700 to 1.4740
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.9255
Condición de rotación específica + 14.00 (25.00°C c=neat)
Rotación específica + 14.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido